Learn More
2,4,6-Tribromoanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11419683 500 g 500 g
11409683 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419683 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12453.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 147-82-0 | C6H4Br3N | 329.82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147-82-0
Fórmula molecular C6H4Br3N
Peso molecular (g/mol) 329.82
Número MDL MFCD00007634
Clave InChI GVPODVKBTHCGFU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2,4,6-tribromo, s-tribromoaniline, 2,4,6-tribromophenylamine, 2,4,6-tribromobenzenamine, sym-tribromoaniline, aniline tribromide, tribromoaniline, usaf do-43, aniline, 2,4,6-tribromo, 2,4,6-tribomoaniline
PubChem CID 8986
Nombre IUPAC 2,4,6-tribromoanilina
SMILES NC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Tribromoaniline
Punto de fusión 118°C to 122°C
Densidad 2.35
Punto de ebullición 300°C
Cantidad 500 g
Beilstein 2209258
Índice Merck 14,9610
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.83
Porcentaje de pureza 98%