Learn More
2,4,6-Tribromo-3-hidroxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372636 10 g 10 g
11382636 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08656.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2737-22-6 | Molecular Formula: C7H3Br3O2 | Molecular Weight: 358.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2737-22-6
Fórmula molecular C7H3Br3O2
Peso molecular (g/mol) 358.81
Número MDL MFCD00017320
Clave InChI FAWOIFAFFUDNJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-hydroxy-2,4,6-tribromo, benzaldehyde,2,4,6-tribromo-3-hydroxy, acmc-1cj0g, 3-08-00-00209 beilstein handbook reference, 2,4,6-tris bromanyl-3-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 200803
Nombre IUPAC 2,4,6-tribromo-3-hidroxibenzaldehído
SMILES OC1=C(Br)C=C(Br)C(C=O)=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 119°C to 122°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2098037
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.81
Porcentaje de pureza 98%