Learn More
2,4,6-triaminopirimidina, TRC
Código de producto. 30455558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455558 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30455558 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT76721050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrimidine-2,4,6-triamine
CAS 1004-38-2
Fórmula molecular C4 H7 N5
Cantidad 50 g
Sinónimo 2,4,6-Pyrimidinetriamine, Pyrimidine','2,4,6-triamino- (6CI,7CI,8CI), 2,4,6-Triaminopyrimidine, NSC 26493, Pyrimidine-2,4,6-triamine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7N5/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H6,5,6,7,8,9)
SMILES Nc1cc(N)nc(N)n1
Nombre IUPAC pirimidina-2,4,6-triamina
Peso molecular (g/mol) 125.1319
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.0701