Learn More
2,4,6-Triaminopirimidina, +98 %
Código de producto. 11480967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480967 50 g 50 g
11470967 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23360.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1004-38-2
Fórmula molecular C4H7N5
Peso molecular (g/mol) 125.135
Número MDL MFCD00006100
Clave InChI JTTIOYHBNXDJOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-triaminopyrimidine, 2,4,6-pyrimidinetriamine, pyrimidine-2,4,6-triyltriamine, pyrimidine, 2,4,6-triamino, triamino pyrimidine, 3ay, aaat, pubchem7216, 2,6-pyrimidinetriamine, 2,6-triaminopyrimidine
PubChem CID 13863
ChEBI CHEBI:39857
Nombre IUPAC pirimidina-2,4,6-triamina
SMILES C1=C(N=C(N=C1N)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Triaminopyrimidine
Punto de fusión 248°C to 252°C
Cantidad 50 g
Beilstein 118448
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.14
Porcentaje de pureza ≥98%