Learn More
2,4,6-Triamino-5-pirimidinecarbonitrilo, TRC
Código de producto. 30006581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006581 10 mg 10 miligramos
30006967 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006581 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT76722010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 465531-97-9
Fórmula molecular C5 H6 N6
Peso molecular (g/mol) 150.14
Sinónimo 2,4,6-Triamino-5-pyrimidinecarbonitrile, Dicyclanil-descyclopropyl, Descyclopropyldicyclanil
Nombre IUPAC 2,4,6-triaminopirimidina-5-carbonitrilo
SMILES Nc1nc(N)c(C#N)c(N)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Triamino-5-pyrimidinecarbonitrile
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N6/c6-1-2-3(7)10-5(9)11-4(2)8/h(H6,7,8,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0654
Porcentaje de pureza >95%