Learn More
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazina, TRC
Código de producto. 30455511
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455511 500 mg 500 miligramos
30449179 2.5 g 2.50 g
30455211 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455511 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT767158500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-37-1
Fórmula molecular C12H15N3O3
Peso molecular (g/mol) 249.27
Nombre IUPAC 2,4,6-tris(prop-2-enoxi)-1,3,5-triazina
SMILES C=CCOc1nc(OCC=C)nc(OCC=C)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N3O3/c1-4-7-16-10-13-11(17-8-5-2)15-12(14-10)18-9-6-3/h4-6H,1-3,7-9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.1113