Learn More
2,4,6-triacetilfloroglucinol, TRC
Código de producto. 30456838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456838 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30456838 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7670121G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Triacetylphloroglucinol
CAS 2161-87-7
Fórmula molecular C12 H12 O6
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12O6/c1-4(13)7-10(16)8(5(2)14)12(18)9(6(3)15)11(7)17/h16-18H,1-3H3
SMILES CC(=O)c1c(O)c(C(=O)C)c(O)c(C(=O)C)c1O
Nombre IUPAC 1-(3,5-diacetil-2,4,6-trihidroxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 252.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.0634
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.