Learn More
2,4,6-triacetilfloroglucinol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Triacetylphloroglucinol |
| CAS | 2161-87-7 |
| Fórmula molecular | C12 H12 O6 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12O6/c1-4(13)7-10(16)8(5(2)14)12(18)9(6(3)15)11(7)17/h16-18H,1-3H3 |
| SMILES | CC(=O)c1c(O)c(C(=O)C)c(O)c(C(=O)C)c1O |
| Nombre IUPAC | 1-(3,5-diacetil-2,4,6-trihidroxifenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 252.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.0634 |