Learn More
2,4,6-tri-terc-butilpirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine |
| CAS | 67490-21-5 |
| Fórmula molecular | C16H28N2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H28N2/c1-14(2,3)11-10-12(15(4,5)6)18-13(17-11)16(7,8)9/h10H,1-9H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1cc(nc(n1)C(C)(C)C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-tritert-butilpirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 248.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.2252 |