Learn More
2,4,6-Tri-tert-butilfenol, TRC
Código de producto. 30137873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137873 10 g 10 g
18061550 5 g 5 g
18080240 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137873 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT07773510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 732-26-3
Fórmula molecular C18 H30 O
Peso molecular (g/mol) 262.43
Sinónimo Phenol, 2,4,6-tris(1,1-dimethylethyl)-, Phenol, 2,4,6-tri-tert-butyl- (6CI,7CI,8CI), 2,4,6-Tris(1,1-dimethylethyl)phenol, 2,4,6-Tri-t-butylphenol, 2,4,6-Tri-tert-butyl-1-hydroxybenzene, 2,4,6-Tri-tert-butylphenol, 2,4,6-Tris(tert-butyl)phenol, 2,4,6-Tritert-butylphenol, Alkofen B, Antioxidant 333, Antioxidant Q 46, NSC 14459, P 23, P 23 (phenol), TM 02, Tri-tert-butylphenol, Voidox
Nombre IUPAC 2,4,6-triterc-butilfenol
SMILES CC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Tri-tert-butylphenol
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H30O/c1-16(2,3)12-10-13(17(4,5)6)15(19)14(11-12)18(7,8)9/h10-11,19H,1-9H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.2297
Porcentaje de pureza >95%