Learn More
2,4,6-Tri-terc-butilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10419052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10419052 5 g Frasco de vidrio 5 g
10525401 50 g Frasco de plástico 50 g
10510234 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10419052 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139330050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 732-26-3 | C18H30O | 262.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 732-26-3
Fórmula molecular C18H30O
Peso molecular (g/mol) 262.44
Número MDL MFCD00008821
Clave InChI PFEFOYRSMXVNEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-tri-tert-butylphenol, voidox, alkofen b, 2,4,6-tris tert-butyl phenol, 2,4,6-tri-t-butylphenol, phenol, 2,4,6-tris 1,1-dimethylethyl, phenol, 2,4,6-tri-tert-butyl, 2,4,6-tris 1,1-dimethylethyl phenol, unii-99j2vic675, tris 1,1-dimethylethyl phenol
PubChem CID 12902
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(O)C(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4, 6-Tri-tert-butylphenol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 129°C to 132°C
Punto de ebullición 277°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)3C]3C6H2OH
Cantidad 5 g
Número UN 3077
Beilstein 06, IV, 3539
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Nombre IUPAC 2,4,6-triterc-butilfenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.42
Porcentaje de pureza 97%