Learn More
2,4,6-Tri-terc-butilanilina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314584 5 g 5 g
11304584 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11314584 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01362.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 961-38-6 | C18H31N | 261.453 g/mol
2,4,6-Tri-tert-butylnitrobenzene (bulky amine) is used in the synthesis of monomeric iminophosphorane
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4,6-tri-terc-butilnitrobenceno (amina voluminosa) se utiliza en la síntesis de iminofosforano monomérico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 961-38-6
Fórmula molecular C18H31N
Peso molecular (g/mol) 261.453
Número MDL MFCD00011645
Clave InChI REJGDSCBQPJPQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-tri-tert-butylaniline, 2,4,6-tri-t-butylaniline, 2,4,6-tri tert-butyl aniline, aniline, tri-tert-butyl, 2,4,6-tri-tert-butylphenylamine, 2,4,6-tritert-butylphenylamine, benzenamine, 2,4,6-tris 1,1-dimethylethyl, aniline, 2,4,6-tri-tert-butyl, 2,4,6-tris tert-butyl phenylamine, pubchem16758
PubChem CID 70402
Nombre IUPAC 2,4,6-triterc-butilanilina
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)N)C(C)(C)C
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Tri-tert-butylaniline
Punto de fusión 144°C to 147°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 2272612
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.46
Porcentaje de pureza 95%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.