Learn More
2,4,6-Tri(2-piridil)-s-triazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10082120 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10082120 5 g Frasco de vidrio 5 g
10686134 1 g Frasco de vidrio 1 g
10462875 25 g Frasco de vidrio 25 g
13428408 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10082120 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 168070050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00€
    147.65€ / 5 g
    Ahorro 25.35€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 3682-35-7 | C18H12N6 | 312.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3682-35-7
Fórmula molecular C18H12N6
Peso molecular (g/mol) 312.34
Número MDL MFCD00006045
Clave InChI KMVWNDHKTPHDMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-tripyridyl-s-triazine, 2,4,6-tris 2-pyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri 2-pyridyl-1,3,5-triazine, terpyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri 2-pyridyl-s-triazine, tptz iron reagent, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tri-2-pyridinyl, tri-2-pyridyl-s-triazine, s-triazine, tri-2-pyridyl, 2,4,6-tris 2-pyridyl-1,3,5-triazine
PubChem CID 77258
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=NC(=NC(=N1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4, 6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 248.0°C to 252.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,9926
Nombre IUPAC 2,4,6-tripiridin-2-il-1,3,5-triazina
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.32
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine