Learn More
2,4,6-Tri(2-piridil)-1,3,5-triacina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Reagent for the colorimetric determination of iron2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine is used in the spectrophotometric determination of iron. It acts as a tridendate ligand and form coordination complexes with lanthanides and rhodium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
el reactivo para la determinación colorimétrica del hierro 2,4,6-Tri(2-piridil)-1,3,5-triacina se utiliza en la determinación espectrofotométrica del hierro. Actúa como un ligando tridendato y forma complejos de coordinación con lantánidos y rodio.
Solubilidad
soluble en metanol.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes. Almacenar en lugar fresco.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine |
| Punto de fusión | 248°C to 252°C |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 282581 |
| Índice Merck | 14,9750 |
| Información de solubilidad | Soluble in methanol. |
| Nombre IUPAC | Tris(piridina-2-il)-1,3,5-triazina |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.34 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Crystals or Powder or Crystalline Powder |