Learn More
2,4,6-Tri(2-piridil)-1,3,5-triacina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473417 5 g 5 g
11483417 25 g 25 g
11493417 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17201.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.50€
    103.65€ / 5 g
    Ahorro 23.85€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 3682-35-7 | C18H12N6 | 312.34 g/mol
Reagent for the colorimetric determination of iron2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine is used in the spectrophotometric determination of iron. It acts as a tridendate ligand and form coordination complexes with lanthanides and rhodium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el reactivo para la determinación colorimétrica del hierro 2,4,6-Tri(2-piridil)-1,3,5-triacina se utiliza en la determinación espectrofotométrica del hierro. Actúa como un ligando tridendato y forma complejos de coordinación con lantánidos y rodio.
Solubilidad
soluble en metanol.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3682-35-7
Fórmula molecular C18H12N6
Peso molecular (g/mol) 312.34
Número MDL MFCD00006045
Clave InChI KMVWNDHKTPHDMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-tripyridyl-s-triazine, 2,4,6-tris 2-pyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri 2-pyridyl-1,3,5-triazine, terpyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri 2-pyridyl-s-triazine, tptz iron reagent, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tri-2-pyridinyl, tri-2-pyridyl-s-triazine, s-triazine, tri-2-pyridyl, 2,4,6-tris 2-pyridyl-1,3,5-triazine
PubChem CID 77258
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=NC(=NC(=N1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
Punto de fusión 248°C to 252°C
Cantidad 5 g
Beilstein 282581
Índice Merck 14,9750
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Nombre IUPAC 2,4,6-tripiridin-2-il-1,3,5-triazina
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.34
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystals or Powder or Crystalline Powder
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine