Learn More
2-[4-[(6-metoxi-8-quinolinil)amino]pentil]-1H-isoindol-1,3(2H)-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(4RS)-4-[(6-Methoxyquinolin-8-yl)amino]pentyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| CAS | 83532-78-9 |
| Fórmula molecular | C23 H23 N3 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione','2-[4-[(6-methoxy-8-quinolinyl)amino]pentyl]-, 2-[4-[(6-Methoxy-8-quinolinyl)amino]pentyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[(4RS)-4-[(6-Methoxyquinolin-8-yl)amino]pentyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H23N3O3/c1-15(25-20-14-17(29-2)13-16-8-5-11-24-21(16)20)7-6-12-26-22(27)18-9-3-4-10-19(18)23(26)28/h3-5,8-11,13-15,25H,6-7,12H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(NC(C)CCCN2C(=O)c3ccccc3C2=O)c4ncccc4c1 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[(6-metoxiquinolin-8-il)amino]pentil]isoindol-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 389.447 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.174 |