Learn More
2-[(4,6-Dimetil-2-pirimidinil)oxi]-3,3-difenil-2-propenoico, TRC
Código de producto. 30136980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136980 10 mg 10 miligramos
17933095 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136980 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47901510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1312092-82-2
Fórmula molecular C21H18N2O3
Peso molecular (g/mol) 346.38
Sinónimo 2-((4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy)-3,3-diphenylacrylic Acid, Ambrisentan Impurity E
SMILES Cc1cc(C)nc(OC(=C(c2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)O)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-3,3-diphenyl-2-propenoic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H18N2O3/c1-14-13-15(2)23-21(22-14)26-19(20(24)25)18(16-9-5-3-6-10-16)17-11-7-4-8-12-17/h3-13H,1-2H3,(H,24,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.1317