Learn More
Ácido sulfanilanosulfónico 2-(4,6-Diamino-1,3,5-triazina-2-il), TRC
Código de producto. 30133858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133858 250 mg 250 miligramos
17942785 100 mg 100 miligramos
17962595 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133858 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD416770250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391054-56-0
Fórmula molecular C5 H9 N5 O3 S2
Peso molecular (g/mol) 251.29
Sinónimo 2-[(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)thio]ethanesulfonic Acid, 2-(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)sulfanylethanesulfonic Acid, Mesna Imp. E (EP)
Nombre IUPAC 2-[(4,6-diamino-1,3,5-triazina-2-il)sulfanilo]ácido etanosulfónico
SMILES Nc1nc(N)nc(SCCS(=O)(=O)O)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)sulfanylethanesulfonic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9N5O3S2/c6-3-8-4(7)10-5(9-3)14-1-2-15(11,12)13/h1-2H2,(H,11,12,13)(H4,6,7,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.0147