Learn More
2,4,6-colidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Collidine |
| CAS | 108-75-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8 H11 N |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Pyridine, 2,4,6-trimethyl- (8CI, 9CI, ACI), 2,4,6-Trimethylpyridine (ACI), 2,4,6-Collidine, NSC 460, s-Collidine, sym-Collidine, α,γ,α'-Collidine, γ-Collidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6/h4-5H,1-3H3 |
| SMILES | Cc1cc(C)nc(C)c1 |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-trimetilpiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 121.18 |
| Mostrar más |