Learn More
2,4,6-colidina, TRC
Código de producto. 30357199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30357199 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30357199 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC64004010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Collidine
CAS 108-75-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 H11 N
Cantidad 10 g
Sinónimo Pyridine, 2,4,6-trimethyl- (8CI, 9CI, ACI), 2,4,6-Trimethylpyridine (ACI), 2,4,6-Collidine, NSC 460, s-Collidine, sym-Collidine, α,γ,α'-Collidine, γ-Collidine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
SMILES Cc1cc(C)nc(C)c1
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetilpiridina
Peso molecular (g/mol) 121.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.0891
Porcentaje de pureza >95