Learn More
2,4,6-Colidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498903 100 mL 100 ml
11464100 25 mL 25 ml
11408913 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498903 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11058.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.77€
    50.65€ / 100 ml
    Ahorro 9.12€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-75-8 | C8H11N | 121.18 g/mol
2,4,6-Collidine is used as a tissue fixative for electron microscopy. It is useful in dehydrohalogenation reactions and acts as a solvent for the cleavage of hindered esters by anhydrous lithium iodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,4,6-colidina se utiliza como fijador de tejidos para microscopía electrónica. Es útil en reacciones de deshidrohalogenación y actúa como disolvente para la escisión de ésteres obstaculizados por yoduro de litio anhidro.
Solubilidad
S
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-75-8
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Número MDL MFCD00006338
Clave InChI BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-collidine, gamma-collidine, s-collidine, pyridine, 2,4,6-trimethyl, collidine, sym-collidine, 2,4,6-kollidin, unii-7ie4bk5j5v, 2,4,6-trimethyl-pyridine, .gamma.-collidine
PubChem CID 7953
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetilpiridina
SMILES CC1=CC(C)=NC(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Collidine
Punto de fusión -43°C
Densidad 0.916
pH 9 to 10
Punto de ebullición 171°C to 172°C
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.498
Cantidad 100 mL
Número UN UN1992
Beilstein 107283
Índice Merck 14,9718
Información de solubilidad Slightly miscible with water. Miscible with ether,methanol,acetone,chloroform,benzene,toluene and dilute acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 99%