Learn More
2,4,6-Colidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10790661 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ML
2.50 litro
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10790661 100 mL 100 ML
10644642 500 mL 500 ML
10412935 1 L 1 litro
10564684 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10790661 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 161951000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.70€
    57.65€ / 100 ml
    Ahorro 9.05€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-75-8 | C8H11N | 121.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-75-8
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Número MDL MFCD00006338
Clave InChI BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-collidine, gamma-collidine, s-collidine, pyridine, 2,4,6-trimethyl, collidine, sym-collidine, 2,4,6-kollidin, unii-7ie4bk5j5v, 2,4,6-trimethyl-pyridine, .gamma.-collidine
PubChem CID 7953
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetilpiridina
SMILES CC1=CC(C)=NC(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4, 6-Collidine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -43.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 171.0°C to 172.0°C
Temperatura de inflamación 57°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H2N)(CH3)3
Índice de refracción 1.4995 to 1.5015
Cantidad 100 mL
Beilstein 20, 250
Fieser 01,155; 13,302
Índice Merck 15, 9890
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids,soluble in alcohol,chloroform,benzene and,toluene,miscible with ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,6-Collidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.