Learn More
2,4,6-Colidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10564684 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ML
2.50 litro
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10564684 2.5 L 2.50 litro
10790661 100 mL 100 ML
10644642 500 mL 500 ML
10412935 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10564684 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 161950025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-75-8 | C8H11N | 121.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-75-8
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Número MDL MFCD00006338
Clave InChI BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-collidine, gamma-collidine, s-collidine, pyridine, 2,4,6-trimethyl, collidine, sym-collidine, 2,4,6-kollidin, unii-7ie4bk5j5v, 2,4,6-trimethyl-pyridine, .gamma.-collidine
PubChem CID 7953
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetilpiridina
SMILES CC1=CC(C)=NC(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4, 6-Collidine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -43.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 171.0°C to 172.0°C
Temperatura de inflamación 57°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H2N)(CH3)3
Índice de refracción 1.4995 to 1.5015
Cantidad 2.5 L
Beilstein 20, 250
Fieser 01,155; 13,302
Índice Merck 15, 9890
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids,soluble in alcohol,chloroform,benzene and,toluene,miscible with ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido