Learn More
2-[4-(6-Cloro-2-metilpirimidin-4-il)piperazin-1-il]etanol, Mikromol™
Código de producto. 30051180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051180 25 mg 25 miligramos
18042150 100 mg 100 miligramos
30462154 4 x 25 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30051180 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3451.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[4-(6-Cloro-2-metilpirimidin-4-il)piperazin-1-il]etanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-(6-Chloro-2-methyl-pyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl]ethanol
CAS 127116-19-2
Nombres de analitos o componentes 2-[4-(6-Chloro-2-methyl-pyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl]ethanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H17 Cl N4 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-Piperazineethanol, 4-(6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinyl)-, 2-[4-(6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl]ethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17ClN4O/c1-9-13-10(12)8-11(14-9)16-4-2-15(3-5-16)6-7-17/h8,17H,2-7H2,1H3
SMILES Cc1nc(Cl)cc(n1)N2CCN(CCO)CC2
Nombre IUPAC 2-[4-(6-cloro-2-metil-pirimidin-4-il)piperazin-1-il]etanol
Peso molecular (g/mol) 256.73
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.1091 g/mol