Learn More
2,4,6,8-Tetrametil-2,4,6,8-tetravinilciclotetrasiloxano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11319305 250 g 250 g
11309305 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319305 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16645.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2554-06-5 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane is used as an intermediate in organic synthesis. It is used in the preparation of 4-vinyl-benzoic acid ethyl ester. Further, it is used to prepare styrene derivatives by cross-coupling with aryl bromide in the presence of palladium catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4,6,8-tetrametil-2,4,6,8-tetravinilciclotetrasiloxano se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica. Se utiliza en la preparación de éster etílico ácido 4-vinil-benzoico. Además, se utiliza para preparar derivados de estireno mediante acoplamiento cruzado con bromuro de arilo en presencia de catalizador de paladio.
Solubilidad
Miscible con la mayoría de disolventes orgánicos.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con ácidos, bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2554-06-5
Número MDL MFCD00040293
Especificaciones
Punto de ebullición 110°C (10mmHg)
Nombre del producto químico o material 2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane
Punto de fusión -43°C
Cantidad 250 g
Temperatura de inflamación 112°C (233°F)
Índice de refracción 1.434
Densidad 0.997
Fórmula molecular C9H12O2
Beilstein 1807272
Sinónimo phenol, 2-ethoxy-4-methyl, 2-ethoxy-p-cresol, methyl creosol, acmc-20anwy, ethoxy-p-cresol, 2-ethoxy-4-methyl-phenol, phenol,2-ethoxy-4-methyl
Información de solubilidad Miscible with most organic solvents.
Clave InChI ZWQBCCVEOIYNDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC1=C(C=CC(=C1)C)O
Nombre IUPAC 2-etoxi-4-metilfenol
Peso molecular (g/mol) 152.19
PubChem CID 75715
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.67
Porcentaje de pureza 97%