Learn More
2,4,5-Trifenilimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2,4,5-Triphenylimidazole is used in the synthesis of fluorescent diarylethenes and nanowires of 2,4,5-triphenylimidazole, which finds application as single wire active optical waveguides and optically driven ultraviolet lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
el 2,4,5-trifenilimidazol se utiliza en la síntesis de diariletenos fluorescentes y nanoacables de 2,4,5-trifenilimidazol, que se utiliza como guías de ondas ópticas activas de un solo alambre y láseres ultravioletas impulsados ópticamente.
Solubilidad
soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
incompatiblescon agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases. Almacenar en lugar fresco.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,5-Triphenylimidazole |
| Punto de fusión | 274°C to 278°C |
| Cantidad | 250 g |
| Beilstein | 236652 |
| Información de solubilidad | Soluble in methanol. Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.38 |
| Porcentaje de pureza | 97% |