Learn More
2,4,5-Trifenilimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423527 10 g 10 g
11433527 50 g 50 g
11443527 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17291.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 484-47-9 | C21H16N2 | 296.373 g/mol
2,4,5-Triphenylimidazole is used in the synthesis of fluorescent diarylethenes and nanowires of 2,4,5-triphenylimidazole, which finds application as single wire active optical waveguides and optically driven ultraviolet lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 2,4,5-trifenilimidazol se utiliza en la síntesis de diariletenos fluorescentes y nanoacables de 2,4,5-trifenilimidazol, que se utiliza como guías de ondas ópticas activas de un solo alambre y láseres ultravioletas impulsados ópticamente.
Solubilidad
soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
incompatiblescon agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 484-47-9
Fórmula molecular C21H16N2
Peso molecular (g/mol) 296.373
Número MDL MFCD00005187
Clave InChI RNIPJYFZGXJSDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,5-triphenylimidazole, lophine, lophin, 1h-imidazole, 2,4,5-triphenyl, 2,4,5-triphenyl-1,3-imidazole, unii-q6k46g80zd, imidazole, 2,4,5-triphenyl, chembl34173, 2,5-triphenylimidazole, imidazole,4,5-triphenyl
PubChem CID 10232
Nombre IUPAC 2,4,5-trifenil-1H-imidazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(N=C(N2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Triphenylimidazole
Punto de fusión 274°C to 278°C
Cantidad 10 g
Beilstein 236652
Información de solubilidad Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.38
Porcentaje de pureza 97%