Learn More
2,4,5-Trimetiltiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489346 25 g 25 g
11479346 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489346 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19046.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13623-11-5 | C6H9NS | 127.205 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13623-11-5
Fórmula molecular C6H9NS
Peso molecular (g/mol) 127.205
Número MDL MFCD00005332
Clave InChI BAMPVSWRQZNDQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,5-trimethylthiazole, trimethylthiazole, trimethyl thiazole, thiazole, trimethyl, thiazole, 2,4,5-trimethyl, trimethyl-1,3-thiazole, 2,4,5-trimethyl thiazole, thiazole, 2,4,5-trimethyl-8ci 9ci, fema no. 3325, trimethyl-thiazole
PubChem CID 61653
ChEBI CHEBI:78738
Nombre IUPAC 2,4,5-Trimetil-1,3-tiazol
SMILES CC1=C(SC(=N1)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trimethylthiazole
Densidad 1.043
Punto de ebullición 164°C to 166°C
Temperatura de inflamación 64°C (147°F)
Índice de refracción 1.509
Cantidad 25 g
Beilstein 107148
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.21
Porcentaje de pureza 98%