Learn More
2,4,5-Trimetilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11385449 1 g 1 g
11375449 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11385449 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50427.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 496-78-6 | C9H12O | 136.194 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 496-78-6
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.194
Número MDL MFCD00020050
Clave InChI VXSCPERJHPWROZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pseudocumenol, phenol, 2,4,5-trimethyl, 5-hydroxypseudocumene, 1-hydroxy-2,4,5-trimethylbenzene, unii-3pca9e425c, acmc-1bmse, 4-06-00-03247 beilstein handbook reference
PubChem CID 10335
Nombre IUPAC 2,4,5-trimetilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C)O)C
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trimethylphenol
Punto de fusión 72°C
Punto de ebullición 232°C
Olor Phenol-like
Cantidad 1 g
Número UN UN2430
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.2
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.