Learn More
2,4,5-Trimetilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11375449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11375449 250 mg 250 miligramos
11385449 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11375449 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50427.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 496-78-6 | C9H12O | 136.194 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 496-78-6
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.194
Número MDL MFCD00020050
Clave InChI VXSCPERJHPWROZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pseudocumenol, phenol, 2,4,5-trimethyl, 5-hydroxypseudocumene, 1-hydroxy-2,4,5-trimethylbenzene, unii-3pca9e425c, acmc-1bmse, 4-06-00-03247 beilstein handbook reference
PubChem CID 10335
Nombre IUPAC 2,4,5-trimetilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trimethylphenol
Punto de fusión 72°C
Punto de ebullición 232°C
Olor Phenol-like
Cantidad 250 mg
Número UN UN2430
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.2
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,5-Trimethylphenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,5-Trimethylphenol