Learn More
2,4,5-Trimetiloxazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484093 25 g 25 g
11474093 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484093 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10328.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20662-84-4 | C6H9NO | 111.144 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20662-84-4
Fórmula molecular C6H9NO
Peso molecular (g/mol) 111.144
Número MDL MFCD00005308
Clave InChI ZRLDBDZSLLGDOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,5-trimethyloxazole, trimethyloxazole, oxazole, trimethyl, unii-b04pf51wxi, 2,4,5-trimethyl oxazole, trimethyl-1,3-oxazole, b04pf51wxi, oxazole, 2,4,5-trimethyl, trimethyl-oxazole, pubchem8636
PubChem CID 30215
Nombre IUPAC 2,4,5-trimetil-1,3-oxazol
SMILES CC1=C(OC(=N1)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trimethyloxazole
Densidad 0.964
Punto de ebullición 133°C to 134°C
Temperatura de inflamación 33°C (91°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.442
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 107043
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.14
Porcentaje de pureza 97%