Learn More
2,4,5-Trimetilanilina, TRC
Código de producto. 30041063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041063 100 mg 100 miligramos
30006031 500 mg 500 miligramos
30003587 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041063 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT797580100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-17-7
Fórmula molecular C9 H13 N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Sinónimo Benzenamine, 2,4,5-trimethyl-, Aniline, 2,4,5-trimethyl- (6CI,7CI,8CI), 2,4,5-Trimethylbenzenamine, 2,4,5-Trimethylaniline, 2,4,5-Trimethylphenylamine, NSC 37004, NSC 5297, Pseudocumidine, ψ-Cumidine
Nombre IUPAC 2,4,5-trimetilanilina
SMILES Cc1cc(C)c(N)cc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trimethylaniline
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N/c1-6-4-8(3)9(10)5-7(6)2/h4-5H,10H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.1048
Porcentaje de pureza >95%