Learn More
2,4,5-Clorhidrato de Trimetilanilina (TRC)
Código de producto. 18043550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18043550 250 mg 250 miligramos
18001160 50 mg 50 miligramos
18083050 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18043550 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT214360250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21436-97-5
Fórmula molecular C9 H13 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 171.67
Sinónimo 2,4,5-Trimethylaniline Hydrochloride, Aniline, 2,4,5-trimethyl-, hydrochloride (8CI), Benzenamine, 2,4,5-trimethyl-, hydrochloride (9CI), 2,4,5-Trimethylaniline hydrochloride, Pseudocumidine hydrochloride
Nombre IUPAC 2,4,5-trimetilanilina; Cloruro
SMILES Cl.Cc1cc(C)c(N)cc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trimethylaniline Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N.ClH/c1-6-4-8(3)9(10)5-7(6)2;/h4-5H,10H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0815
Porcentaje de pureza >95%