Learn More
2,4,5-Trimetil-3-piridinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15459027 1 g 1 g
15469027 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52357.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5622-78-6
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.182
Número MDL MFCD17015035
Clave InChI OIXVDFZUALXJNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,5-trimethyl-3-pyridinol, 2,4,5-trimethylpyridine-3-ol
PubChem CID 59900635
Nombre IUPAC 2,4,5-trimetilpiridin-3ol
SMILES CC1=CN=C(C(=C1C)O)C
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trimethyl-3-pyridinol
Punto de fusión 172°C to 176°C
Cantidad 1 g
Beilstein 115543
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.