Learn More
Ácido 2,4,5-Trimetoxibenzoico, TRC
Código de producto. 30452621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452621 100 mg 100 miligramos
30452464 500 mg 500 miligramos
30449945 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30452621 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT895730100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 490-64-2
Fórmula molecular C10H12O5
Peso molecular (g/mol) 212.2
Sinónimo 3,4,6-Trimethoxybenzoic Acid, Asaronic Acid, Asarylic Acid, Calamonic Acid
Nombre IUPAC Ácido 2,4,5-trimetoxibenzoico
SMILES COc1cc(OC)c(cc1OC)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trimethoxybenzoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O5/c1-13-7-5-9(15-3)8(14-2)4-6(7)10(11)12/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0685