Learn More
Ácido 2,4,5-trimetoxibenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479576 10 g 10 g
11489576 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19324.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 490-64-2 | C10H11O5 | 211.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 490-64-2
Fórmula molecular C10H11O5
Peso molecular (g/mol) 211.19
Número MDL MFCD00002435
Clave InChI KVZUCOGWKYOPID-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo asaronic acid, benzoic acid, 2,4,5-trimethoxy, asarylic acid, calamonic acid, acmc-209ket, 2,4,5-trimethoxybenzoicacid, ksc489o7d, 2,4,5-trimethoxy-benzoic acid, 2,4,5-trimethoxybenzoic acid, alpha-hydroxyphenylacetic acid; amygdalic acid; alpha-hydroxyphenylacetic acid; alpha-hydroxy-benzeneacetic acid
PubChem CID 10276
SMILES COC1=CC(OC)=C(C=C1OC)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trimethoxybenzoic acid
Punto de fusión 143°C to 145°C
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC 2,4,5-trimetoxibenzoato
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.2
Porcentaje de pureza 99%