Learn More
2,4,5-Trimetoxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30452503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
25 g
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30452503 10 mg 10 miligramos
30449575 25 g 25 g
30450584 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30452503 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79574010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4460-86-0
Fórmula molecular C10H12O4
Peso molecular (g/mol) 196.2
Sinónimo 2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde, 2,4,5-Trimethoxylbenzaldehyde, 3,4,6-Trimethoxybenzaldehyde, Asaraldehyde, Asaronaldehyde, Asarylaldehyde, Gazarin, NSC 89299
Nombre IUPAC 2,4,5-trimetoxibenzaldehído
SMILES COc1cc(OC)c(C=O)cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O4/c1-12-8-5-10(14-3)9(13-2)4-7(8)6-11/h4-6H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0736