Learn More
2,4,5-Trimetoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479827 100 g 100 g
11469827 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22792.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4460-86-0 | C10H12O4 | 196.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4460-86-0
Fórmula molecular C10H12O4
Peso molecular (g/mol) 196.20
Número MDL MFCD00003312
Clave InChI IAJBQAYHSQIQRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo asaraldehyde, asaronaldehyde, asarylaldehyde, azarylaldehyde, benzaldehyde, 2,4,5-trimethoxy, gazarin, 3,4,6-trimethoxybenzaldehyde, unii-ndu8j2q00d, 2,4,5-trimethoxy-benzaldehyde, ccris 1296
PubChem CID 20525
Nombre IUPAC 2,4,5-trimetoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(OC)=C(C=O)C=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Punto de fusión 111°C to 115°C
Punto de ebullición 140°C (4 mmHg)(sublimation)
Cantidad 100 g
Beilstein 1951403
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.2
Porcentaje de pureza 98%