Learn More
2,4,5-trihidroxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480843 1 g 1 g
11490843 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480843 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13283.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    115.65€ / 1 g
    Ahorro 12.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
2,4,5-trihidroxibenzaldehído, 97 %, C7H6O4, número CAS-35094-87-2, benzaldehído, 2,4,5-trihidroxi, benzaldehído,2,4,5-trihidroxi, acmc-1ag53, 4,5-dihidroxi-salicilaldehído, 2,4,5-trihidroxibenzaldehído, 2,4,5-trihidroxi-benzaldehído, 5 g, 2250084, 154,12, H315-H319-H335
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35094-87-2
Fórmula molecular C7H6O4
Peso molecular (g/mol) 154.12
Número MDL MFCD00016592
Clave InChI WNCNWLVQSHZVKV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 643387
Nombre IUPAC 2,4,5-trihidroxibenzaldehído
SMILES OC1=CC(O)=C(C=O)C=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Punto de fusión ∼230°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 2250084
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo benzaldehyde, 2,4,5-trihydroxy, acmc-1ag53, 4,5-dihydroxy-salicylaldehyde, 2,4,5-trihydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde,2,4,5-trihydroxy, 2,4,5-trihydroxybenzaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Porcentaje de pureza 97%