Learn More
2,4,5-trifluorofenilacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,5-Trifluorophenylacetonitrile |
| CAS | 220141-74-2 |
| Fórmula molecular | C8H4NF3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,4,5-Trifluorobenzeneacetonitrile, 2,4,5-Trifluorobenzyl Cyanide, 2,4,5-Trifluorobenzylcyanide, 2-(2,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4F3N/c9-6-4-8(11)7(10)3-5(6)1-2-12/h3-4H,1H2 |
| SMILES | C(C#N)C1=CC(=C(C=C1F)F)F |
| Nombre IUPAC | 2-(2,4,5-trifluorofenil)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 171.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.0296 |