Learn More
2,4,5-Trifluorophenol, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10760781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto.
10760781 1g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10760781 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 308680010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4, 5-Trifluorophenol
CAS 2268-16-8
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 37°C to 42°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H3F3O
Fórmula lineal F3C6HOH
Número MDL MFCD00061215
Cantidad 1 g
Sinónimo phenol, 2,4,5-trifluoro, phenol,2,4,5-trifluoro, 2,4,5-tfifluorophenol, 2,4,5-trifluoro-phenol, 2,4,5-?trifluorophenol, acmc-1cne2, 2,4,5-trifluorophenol, 2,4,5-tris fluoranyl phenol, 2,4,5-trifluorophenol 1gr
Clave InChI ODGMYCITQAIRCI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)F)F)O
Nombre IUPAC 2,4,5-trifluorofenol
Peso molecular (g/mol) 148.084
PubChem CID 123153
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.09
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Powder and/or Chunks