Learn More
Bromuro de 2,4,5-trifluorobencilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11490551
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11490551 1 g 1 g
11400561 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11490551
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20066.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 157911-56-3
Fórmula molecular C7H4BrF3
Peso molecular (g/mol) 225.008
Número MDL MFCD00061209
Clave InChI GAUXEYCSWSMMFZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777057
Nombre IUPAC 1-(Bromometil)-2,4,5-trifluorobenceno
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)F)F)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trifluorobenzyl bromide
Índice de refracción 1.508
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 8312091
Sinónimo 2,4,5-trifluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2,4,5-trifluorobenzene, 2,4,5-trifluorobenzylbromide, 2,4,5-trifluoro benzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-2,4,5-trifluoro, alpha-bromo-2,4,5-trifluorotoluene, 2, 4, 5-trifluorobenzyl bromide, pubchem3026, 1-bromomethyl-2,4,5-trifluoro-benzene, acmc-1c0kl
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.01
Porcentaje de pureza 98%