Learn More
Ácido 2,4,5-trifluorobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,5-Trifluorobenzoic acid |
| CAS | 446-17-3 |
| Fórmula molecular | C7 H3 F3 O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2,4,5-Trifluoro-benzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3F3O2/c8-4-2-6(10)5(9)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(F)c(F)cc1F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,4,5-trifluorobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 176.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0085 |