Learn More
Ácido 2,4,5-trifluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494100 25 g 25 g
11442267 1 g 1 g
11452267 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11494100 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14193.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 446-17-3 | C7H2F3O2 | 175.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 446-17-3
Fórmula molecular C7H2F3O2
Peso molecular (g/mol) 175.09
Número MDL MFCD00013306
Clave InChI AKAMNXFLKYKFOJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2,4,5-trifluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2,4,5-trifluoro, pubchem1346, acmc-209jyu, 2,4,5-trifluorobenzoicacid, ksc235o3j, 2,4,5-trifluoro benzoic acid, rarechem al bo 0258, akamnxflkykfoj-uhfffaoysa, 2,4,5-trifluorobenzoic acid
PubChem CID 521170
Nombre IUPAC Ácido 2,4,5-trifluorobenzoico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC(F)=C(F)C=C1F
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trifluorobenzoic acid
Punto de fusión 95°C to 100°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3257609
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.1
Porcentaje de pureza 98%