Learn More
Cloruro de 2,4,5-trifluorobencensulfonilo, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15167422 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15167422 1 g Frasco de vidrio 1 g
15177422 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15167422 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448880010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 220227-21-4
Fórmula molecular C6H2ClF3O2S
Peso molecular (g/mol) 230.59
Clave InChI STCZWXXRRTWRSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,5-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4,5-trifluorobenzenesulphonyl chloride, 2,4,5-trifluorophenyl sulfonyl chloride, 2,4,5-trifluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,5-trifluoro, pubchem5179, acmc-209fqs, ksc201o4t, chloro 2,4,5-trifluorophenyl sulfone, 2,4,5-trifluorophenylsulfonyl chloride
PubChem CID 2776979
Nombre IUPAC cloruro de 2,4,5-trifluoroobencenosulfonilo
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)S(=O)(=O)Cl)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4, 5-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
Densidad 1.6570g/mL
Temperatura de inflamación >100°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal F3C6H2SO2Cl
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.657
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.59
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,5-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402-Almacenar en un lugar seco.