Learn More
Ácido 2,4,5-Trifluorobenzeneacético, TRC
Código de producto. 30455984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30455984 1 g
1 options
Código de producto. 30455984 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7926251G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trifluorobenzeneacetic Acid
CAS 209995-38-0
Fórmula molecular C8H5F3O2
Cantidad 1 g
Sinónimo (2,4,5-Trifluorophenyl)acetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5F3O2/c9-5-3-7(11)6(10)1-4(5)2-8(12)13/h1,3H,2H2,(H,12,13)
SMILES OC(=O)Cc1cc(F)c(F)cc1F
Nombre IUPAC ácido 2-(2,4,5-trifluorofenil)acético
Peso molecular (g/mol) 190.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0242