Learn More
2,4,5-trifluorobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,5-Trifluorobenzaldehyde |
| CAS | 165047-24-5 |
| Fórmula molecular | C7H3F3O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3F3O/c8-5-2-7(10)6(9)1-4(5)3-11/h1-3H |
| SMILES | Fc1cc(F)c(C=O)cc1F |
| Nombre IUPAC | 2,4,5-Trifluorobenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 160.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.0136 |