Learn More
2,4,5-Trifluorobenzaldehído, 97 %
Código de producto. 11490057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490057 5 g 5 g
11480057 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20986.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Actúa como reactante en la síntesis enantioselectiva de (R)-selegilina, un fármaco contra el Parkinson, (S)-benzfetamina, un agente contra la obesidad, y (S)-sitagliptina, un fármaco contra la diabetes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos del aire y de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 165047-24-5
Fórmula molecular C7H3F3O
Peso molecular (g/mol) 160.095
Número MDL MFCD00061196
Clave InChI CYIFJRXFYSUBFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,5-trifluoro benzaldehyde, benzaldehyde, 2,4,5-trifluoro, benzaldehyde, 2,4,5-trifluoro-9ci, pubchem1468, pubchem4258, intermediates-zcf02238, acmc-209ds3, 2,4,5-trifluorbenzaldehyde, 2,4,5-trifluorobenzoaldehyde, ksc494i3d
PubChem CID 519278
Nombre IUPAC 2,4,5-Trifluorobenzaldehído
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)F)F)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trifluorobenzaldehyde
Densidad 1.408
Punto de ebullición 174°C
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Índice de refracción 1.482
Cantidad 5 g
Número UN UN1989
Beilstein 8479631
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.1
Porcentaje de pureza 97%