Learn More
2',4',5'-Trifluoroacetofenona, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11316629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11316629 5 g 5 g
11306629 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11316629 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26205.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129322-83-4
Fórmula molecular C8H5F3O
Peso molecular (g/mol) 174.122
Número MDL MFCD00061193
Clave InChI GVTLJUZWNNFHMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',4',5'-trifluoroacetophenone, 1-2,4,5-trifluorophenyl ethanone, 2,4,5-trifluoroacetophenone, 1-2,4,5-trifluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4,5-trifluorophenyl, 1-2,4,5-trifluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2,4,5-trifluorobenzene, pubchem4288, acmc-209bgn, 2',4',5'-trifluoro acetophenone
PubChem CID 594417
Nombre IUPAC 1-(2,4,5-trifluorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',4',5'-Trifluoroacetophenone
Densidad 1.331
Temperatura de inflamación 71°C (160°F)
Índice de refracción 1.4665
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.12
Porcentaje de pureza 99%