Learn More
2,4,5-triclorotolueno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,5-Trichlorotoluene |
| CAS | 6639-30-1 |
| Fórmula molecular | C7 H5 Cl3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Toluene','2,4,5-trichloro- (7CI,8CI), 1,2,4-Trichloro-5-methylbenzene, 2,4,5-Trichlorotoluene, NSC 16047 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5Cl3/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,4-tricloro-5-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 195.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.9457 |